Merck
ENA497682766
Enamine
2-(bromomethyl)bicyclo[2.2.2]octane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(bromomethyl)bicyclo[2.2.2]octane
Inchi Code
1S/C9H15Br/c10-6-9-5-7-1-3-8(9)4-2-7/h7-9H,1-6H2
InChIKey
LKEJZWYPDGTEIK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268548
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-268548
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)