Merck
ENA497679299
Enamine
ethyl 2-{[2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl]sulfanyl}-2,2-difluoroacetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 2-((2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)thio)-2,2-difluoroacetate
Inchi Code
1S/C10H16F2O4S/c1-5-15-8(14)10(11,12)17-6-7(13)16-9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
AYIYLDBLFYUBNB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262642
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262642
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)