Merck
ENA497375529
Enamine
tert-butyl 2-amino-4H,5H,7H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.34
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
95-96
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-4,7-dihydro-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H17NO3S/c1-12(2,3)16-11(14)9-7-4-5-15-6-8(7)17-10(9)13/h4-6,13H2,1-3H3
InChIKey
KBYPTTZAZWQVQQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254979
Melting Point
95-96
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254979
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)