Merck
ENA497375521
Enamine
2-methylbut-3-yn-2-yl carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
1,1-dimethyl-2-propynyl carbamate
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-4-6(2,3)9-5(7)8/h1H,2-3H3,(H2,7,8)
InChIKey
SDJNOBUNFYNROE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254966
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254966
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)