Merck
ENA497375471
Enamine
6-chloro-4-ethyl-3-phenylpyridazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.69
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
63-65
Iupac Name
6-chloro-4-ethyl-3-phenylpyridazine
Inchi Code
1S/C12H11ClN2/c1-2-9-8-11(13)14-15-12(9)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,2H2,1H3
InChIKey
NFNKWOXAOFFVSN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254851
Melting Point
63-65
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254851
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)