Merck
ENA490047670
Enamine
tetramethyl-1,4-dioxane-2,6-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
71-72
Iupac Name
3,3,5,5-tetramethyl-1,4-dioxane-2,6-dione
Inchi Code
1S/C8H12O4/c1-7(2)5(9)11-6(10)8(3,4)12-7/h1-4H3
InChIKey
CGVYQNFYKAABLQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
80
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249032
Melting Point
71-72
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249032
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)