Merck
ENA465562561
Enamine
2-fluoro-N-phenylaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(2-fluorophenyl)-N-phenylamine
Inchi Code
1S/C12H10FN/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
InChIKey
VMEVTYCKTNNHIV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233627
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233627
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)