Wichtige Dokumente
ENA465562205
Enamine
5-chloro-3-nitro-2-(propan-2-yloxy)pyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2-isopropoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O3/c1-5(2)14-8-7(11(12)13)3-6(9)4-10-8/h3-5H,1-2H3
InChIKey
OSFVACIDCGQNEK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223394
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223394
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)