Merck
ENA465561945
Enamine
1-[2-(propan-2-yloxy)ethyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
5 G
EUR 248,80
Lieferanten-SKU: 1G-450S-5G
EUR 248,80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
EUR 248,80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 1G-450S-5G
EUR 248,80
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-isopropoxyethyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-7(2)10-6-5-8(9)3-4-8;/h7H,3-6,9H2,1-2H3;1H
InChIKey
WARIDBRKLHMROV-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226377
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226377
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)