Merck
ENA458441658
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl](prop-2-yn-1-yl)amino}acetic acid
Größe auswählen
100 MG
171,10 €
250 MG
225,70 €
500 MG
329,70 €
1 G
410,30 €
2.5 G
685,90 €
5 G
1.146,10 €
10 G
2.066,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-97777-100MG
171,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
171,10 €
250 MG
225,70 €
500 MG
329,70 €
1 G
410,30 €
2.5 G
685,90 €
5 G
1.146,10 €
10 G
2.066,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-97777-100MG
171,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
114-118
Iupac Name
[(tert-butoxycarbonyl)(2-propynyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H15NO4/c1-5-6-11(7-8(12)13)9(14)15-10(2,3)4/h1H,6-7H2,2-4H3,(H,12,13)
InChIKey
UFIXSVLNUUDLSE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97777
Melting Point
114-118
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97777
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)