Wichtige Dokumente
ENA458429783
Enamine
ethyl 2-(5-bromo-4-formyl-2-methoxyphenoxy)propanoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-(5-bromo-4-formyl-2-methoxyphenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C13H15BrO5/c1-4-18-13(16)8(2)19-12-6-10(14)9(7-15)5-11(12)17-3/h5-8H,4H2,1-3H3
InChIKey
QZFNJVATOUTMIP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230573
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)