Merck
ENA458425904
Enamine
butyl(hexan-2-yl)amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-butyl-N-(1-methylpentyl)amine
Inchi Code
1S/C10H23N/c1-4-6-8-10(3)11-9-7-5-2/h10-11H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
IXDGIDFQIUYTSG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225092
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225092
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)