Wichtige Dokumente
ENA458425801
Enamine
methyl 4-(5-aminopyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-(5-amino-2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H16N4O2/c1-17-11(16)15-6-4-14(5-7-15)10-3-2-9(12)8-13-10/h2-3,8H,4-7,12H2,1H3
InChIKey
NRPXKBOIJYIOFA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224824
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)