Merck
ENA458424392
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl 5-chloropyridine-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.58
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 5-chloropicolinate
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO2/c9-5-1-2-6(13-3-5)7(14)15-4-8(10,11)12/h1-3H,4H2
InChIKey
ZJMXSQNHLODRSG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222553
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222553
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)