Merck
ENA448969424
Enamine
3-azatricyclo[7.3.1.0,5,13]trideca-1(12),5(13),6,8,10-pentaen-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.21
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
207-208
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one
Inchi Code
1S/C12H9NO/c14-12-10-6-2-4-8-3-1-5-9(7-13-12)11(8)10/h1-6H,7H2,(H,13,14)
InChIKey
QGJHNXPHHOCUAH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214763
Melting Point
207-208
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214763
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)