Merck
ENA448967978
Enamine
3-hexyl-1,2-oxazol-5-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-hexyl-5-isoxazolamine
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9(10)12-11-8/h7H,2-6,10H2,1H3
InChIKey
PDQMIPHJIRGIJV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200448
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200448
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)