Merck
ENA447957817
Enamine
3-amino-1-(4-bromo-2,6-dimethylphenyl)piperidin-2-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-amino-1-(4-bromo-2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C13H17BrN2O/c1-8-6-10(14)7-9(2)12(8)16-5-3-4-11(15)13(16)17/h6-7,11H,3-5,15H2,1-2H3
InChIKey
KJUNVUNVHHGSCA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205898
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205898
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)