Merck
ENA447957536
Enamine
4-bromo-1-{[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-bromo-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C13H19BrN2OSi/c1-18(2,3)9-8-17-10-16-7-5-11-12(14)4-6-15-13(11)16/h4-7H,8-10H2,1-3H3
InChIKey
DRANOGPOHXHUQP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205620
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205620
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)