Merck
ENA447956587
Enamine
3-ethoxy-2-methylpropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.69
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-ethoxy-2-methyl-1-propanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO3S/c1-3-10-4-6(2)5-11(7,8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
PJWJFFVARYEUPD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204965
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204965
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)