Wichtige Dokumente
ENA444724802
Enamine
6-(3-chlorophenyl)morpholin-3-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-202328-50MG
357,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-202328-50MG
357,00 €
Iupac Name
6-(3-chlorophenyl)-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C10H10ClNO2/c11-8-3-1-2-7(4-8)9-5-12-10(13)6-14-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,13)
InChIKey
CPTVUNGJWARTTL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202328
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)