Merck
ENA444724772
Enamine
2-cyanomorpholine-4-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-202224-100MG
468,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-202224-100MG
468,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyanomorpholine-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H7ClN2O3S/c6-12(9,10)8-1-2-11-5(3-7)4-8/h5H,1-2,4H2
InChIKey
ASWATQIEVMUVKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202224
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)