Merck
ENA432538816
Enamine
3-fluoro-5-methylbenzene-1,2-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-fluoro-5-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9FN2/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,9-10H2,1H3
InChIKey
TZBSPDKPSUCRTC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194759
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-194759
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)