Merck
ENA429361254
Enamine
4-chloro-7-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.58
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
158-159
Iupac Name
4-chloro-7-hydroxyisobenzofuran-1(3H)-one
Inchi Code
1S/C8H5ClO3/c9-5-1-2-6(10)7-4(5)3-12-8(7)11/h1-2,10H,3H2
InChIKey
VZYMMKHAIQYSNS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192163
Melting Point
158-159
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192163
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)