Merck
ENA429360979
Enamine
(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)methanesulfonyl chloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.71
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO4S2/c6-12(9,10)4-5-1-2-11(7,8)3-5/h5H,1-4H2
InChIKey
GVGQILJHSCPTFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189737
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189737
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)