Merck
ENA429358959
Enamine
4-methoxy-6-methyl-2H,5H,6H,7H,8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinoline
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-13-4-3-8-5-10-12(16-7-15-10)11(14-2)9(8)6-13/h5H,3-4,6-7H2,1-2H3
InChIKey
XXANNZJIZQTCBP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186673
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-186673
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)