Merck
ENA428683267
Enamine
tert-butyl 2-methylbutanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 2-methylbutanoate
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-6-7(2)8(10)11-9(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChIKey
LPSJKZWOLKMCCA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183967
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)