Merck
ENA428682420
Enamine
5-tert-butyl-4-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.77
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-(tert-butyl)-4-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H11ClO4S2/c1-9(2,3)7-6(16(10,13)14)4-5(15-7)8(11)12/h4H,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
IWVVYDXMOVDVSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160563
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160563
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)