Merck
ENA428074319
Enamine
[(3,5-dimethylphenyl)methyl](methyl)amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3,5-dimethylphenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-8-4-9(2)6-10(5-8)7-11-3/h4-6,11H,7H2,1-3H3
InChIKey
HHXARJLFDKHCCL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181627
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181627
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)