Wichtige Dokumente
ENA428074041
Enamine
5-phenylpent-1-yn-3-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-180283-100MG
367,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-180283-100MG
367,40 €
Iupac Name
5-phenyl-1-pentyn-3-one
Inchi Code
1S/C11H10O/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h1,3-7H,8-9H2
InChIKey
JIWISSMZWUSRFY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180283
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)