Merck
ENA428073809
Enamine
(oxolan-2-yl)methanethiol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
tetrahydro-2-furanylmethyl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C5H10OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h5,7H,1-4H2
InChIKey
HZEQZXCNBJSQCS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179220
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179220
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)