Wichtige Dokumente
ENA424044868
Enamine
2,2-diethoxypropanehydrazide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2,2-diethoxypropanehydrazide
Inchi Code
1S/C7H16N2O3/c1-4-11-7(3,12-5-2)6(10)9-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
InChIKey
CVRSCYNQVFFBEL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171274
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171274
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)