Merck
ENA423210005
Enamine
2-{[1-(trifluoromethyl)cyclohexyl]oxy}acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-((1-(trifluoromethyl)cyclohexyl)oxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H13F3O3/c10-9(11,12)8(15-6-7(13)14)4-2-1-3-5-8/h1-6H2,(H,13,14)
InChIKey
MDGHIKUJJNJWBI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172097
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172097
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)