Merck
ENA423203845
Enamine
N-(propan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-isopropyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H12F3N/c1-7(2)14-9-5-3-8(4-6-9)10(11,12)13/h3-7,14H,1-2H3
InChIKey
FCJVIALJMINVOV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164262
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-164262
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)