Wichtige Dokumente
ENA423200018
Enamine
4-amino-N-cyclohexyl-2-hydroxybenzamide
About This Item
Iupac Name
4-amino-N-cyclohexyl-2-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C13H18N2O2/c14-9-6-7-11(12(16)8-9)13(17)15-10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10,16H,1-5,14H2,(H,15,17)
InChIKey
NBUIPZPBPWVALC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153069
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)