Wichtige Dokumente
ENA413171961
Enamine
ethyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylate
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Iupac Name
ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-4-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-2-15-12(14)10-7-8-13-11-6-4-3-5-9(10)11/h3-6,10,13H,2,7-8H2,1H3
InChIKey
KAPGAOSLPHJFCS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156714
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)