Wichtige Dokumente
ENA413167631
Enamine
N1-(6-methylpyridin-2-yl)ethane-1,2-diamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-146223-100MG
393,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-146223-100MG
393,40 €
Iupac Name
N~1~-(6-methyl-2-pyridinyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-7-3-2-4-8(11-7)10-6-5-9/h2-4H,5-6,9H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
DIISTLIQPFNXIB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146223
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)