Merck
ENA413166694
Enamine
4-fluoro-2-nitro-N-(2-phenoxyethyl)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-N-(2-phenoxyethyl)amine
Inchi Code
1S/C14H13FN2O3/c15-11-6-7-13(14(10-11)17(18)19)16-8-9-20-12-4-2-1-3-5-12/h1-7,10,16H,8-9H2
InChIKey
MBSFCMPYGFSQKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142316
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142316
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)