Wichtige Dokumente
ENA413166388
Enamine
4,4-diethyl-2,6-dioxopiperidine-3,5-dicarbonitrile
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
202-207
Iupac Name
4,4-diethyl-2,6-dioxo-3,5-piperidinedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H13N3O2/c1-3-11(4-2)7(5-12)9(15)14-10(16)8(11)6-13/h7-8H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChIKey
FBTAXAUKVNXAEV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141469
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)