Merck
ENA413165599
Enamine
2-methoxy-3-methylbutanenitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-methoxy-3-methylbutanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-5(2)6(4-7)8-3/h5-6H,1-3H3
InChIKey
GCSRYTQWKGSJBT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139214
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)