Merck
ENA410487304
Enamine
2-{1-[(1,3-benzothiazol-2-yl)methyl]cyclopentyl}acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.37
MDL-Nummer:
Iupac Name
[1-(1,3-benzothiazol-2-ylmethyl)cyclopentyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H17NO2S/c17-14(18)10-15(7-3-4-8-15)9-13-16-11-5-1-2-6-12(11)19-13/h1-2,5-6H,3-4,7-10H2,(H,17,18)
InChIKey
TVRPZMALZMJHMK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12672
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)