Wichtige Dokumente
ENA405194184
Enamine
5-bromo-2-(propan-2-yloxy)pyridin-3-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-isopropoxy-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O/c1-5(2)12-8-7(10)3-6(9)4-11-8/h3-5H,10H2,1-2H3
InChIKey
GEMPXSXFUKZNRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133226
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133226
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)