Merck
ENA405194033
Enamine
spiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.24
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
21-22
Iupac Name
spiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H16O2/c11-9(12)8-6-10(7-8)4-2-1-3-5-10/h8H,1-7H2,(H,11,12)
InChIKey
OWTIIAGNMRDTCU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131214
Melting Point
21-22
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131214
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)