Merck
ENA394768252
Enamine
(3-chloro-2-fluorophenyl)(cyclopropyl)methanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.62
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-chloro-2-fluorophenyl)(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C10H8ClFO/c11-8-3-1-2-7(9(8)12)10(13)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5H2
InChIKey
UXAUBAKETRIXRX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130659
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130659
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)