Wichtige Dokumente
ENA394768067
Enamine
N'-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboximidamide
About This Item
Iupac Name
N'-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c12-11(13-14)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7,12H2
InChIKey
WSZMWCRLDQDQFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130016
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)