Merck
ENA394766990
Enamine
1-methylcycloheptane-1-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-methylcycloheptane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-9(8-10)6-4-2-3-5-7-9/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
UMSZWTBBBMGEAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129169
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)