Merck
ENA390347428
Enamine
1-(3-bromo-5-fluorophenyl)propan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.06
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(3-bromo-5-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H8BrFO/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DSKFWYJZKMFSSZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126292
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126292
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)