Merck
ENA390347267
Enamine
3-ethoxybenzene-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.25
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
128-131
Iupac Name
3-ethoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c1-2-12-7-4-3-5-8(6-7)13(9,10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChIKey
QWHKCLLFOXVFRJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125938
Melting Point
128-131
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125938
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)