Merck
ENA388699743
Enamine
2-aminoethanethioamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.61
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
160-161
Iupac Name
2-aminoethanethioamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C2H6N2S.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H2,4,5);1H
InChIKey
COPVWNNFTVZFQY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124586
Melting Point
160-161
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124586
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)