Merck
ENA388192416
Enamine
6-(diethylamino)pyridine-3-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-(diethylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C10H13N3/c1-3-13(4-2)10-6-5-9(7-11)8-12-10/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
SHESZGFVOXMWNO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68996
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68996
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)