Merck
ENA388192367
Enamine
3-cyclopropylpropanenitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.14
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-cyclopropylpropanenitrile
Inchi Code
1S/C6H9N/c7-5-1-2-6-3-4-6/h6H,1-4H2
InChIKey
INDZKZONOLGFIL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120297
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120297
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)